Print…
Guanosina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
411130250 411131000 411135000
ACRO411130250EA 66.2 EUR
ACRO411130250 ACRO411131000 ACRO411135000
Guanosina 99%
Guanosine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₅
Peso Molecular: 283.24 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010182
Número CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)