Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
A8456-25MG A8456-100MG A8456-500MG
SIALA8456-25MGEA 116 EUR
SIALA8456-25MG SIALA8456-100MG SIALA8456-500MG
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II