Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.24839.0100 1.24839.0500
1.24839.0100EA 78.2 EUR
1.24839.0100 1.24839.0500
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II