Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
101500-1 101500-100 101500-50 101500-500
101500-1EA 1170 EUR
101500-1 101500.100 101500-50 101500.500
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto), Millipore®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Peso Molecular: 239.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II