Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26473.MD
H26473.03
H26473.MDEA
240
EUR
H26473.MD
H26473.03
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 97%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Purity: 97%
CAS No.: 30827-99-7
Molecular Formula: C8H10FNO2S.HCl
Formula Weight: 239.69
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 7604627
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00132962
Fórmula:
C₈H₁₁ClFNO₂S Ponto de Fusão: ∼ 184 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00132962 Número CAS: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |