Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
328110500 328110010
ACRO328110500EA 55.7 EUR
ACRO328110500 ACRO328110010
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %