trans-Cinnamonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
B25503.22
B25503.14
B25503.22EA
135
EUR
B25503.22
B25503.14
trans-Cinnamonitrile 97%
trans-Cinnamonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1885-38-7
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 253-254°
MDL No.: MFCD00001930
Fórmula:
C₉H₇N Ponto de ebulição: 253…254 °C Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 1,029 Ponto de Inflamação: 126 °C (259 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001930 Número CAS: 4360-47-8 EINECS: 217-552-5 |