Print…
3-Methylglutaric anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 162 EUR
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutaric anhydride 97%
3-Methylglutaric anhydride
Fórmula: C₆H₈O₃
Ponto de ebulição: 180…182 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006683
Número CAS: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Encomendar
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %