Print…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
DG058 DG059
DG058EA 149 EUR
DG058 DG059
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Fórmula: C₁₉H₄₁NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036910
Número CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9