Print…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
40232-50G 40232-250G
SIAL40232-50GEA 330 EUR
SIAL40232-50G SIAL40232-250G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fórmula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso Molecular: 335.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036909
Número CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II