Print…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fornecedor: G Biosciences
Perigo
Sinônimos: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 149 EUR
DG056 DG057
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fórmula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso Molecular: 335.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036909
Número CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II