Print…
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D4266-25G D4266-5G
SIALD4266-25GEA 809 EUR
SIALD4266-25G SIALD4266-5G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (Sulfobetaine-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036908
Número CAS: 15163-36-7