Print…
Hidrolcoreto de betaina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B3501-100G B3501-1KG B3501-250G
SIALB3501-100GEA 48.7 EUR
SIALB3501-100G SIALB3501-1KG SIALB3501-250G
Hidrolcoreto de betaina, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 153.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011903
Número CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1