Print…
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
171506-1L 171506-250ML
SIAL171506-1LEA 199 EUR
SIAL171506-1L SIAL171506-250ML
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₆O₄S
Peso Molecular: 174.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673723
Número CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8 II