4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40015.0250
8.40015.1000
8.40015.0250EA
38.1
EUR
8.40015.0250
8.40015.1000
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Fórmula:
C₆H₆O₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00673723 Número CAS: 98-67-9 EINECS: 202-691-6 UN: 1803 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 100 °C |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | 4-Hydroxybenzenesulfonic acid |