Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
445886-250ML
445886-50ML
SIAL445886-250MLEA
297
EUR
SIAL445886-250ML
SIAL445886-50ML
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 estabilizado, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Fórmula:
H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃ |
Número MDL :
MFCD00147972 Número CAS: 24991-55-7 |