Print…
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
445878-100ML 445878-500ML
SIAL445878-100MLEA 129 EUR
SIAL445878-100ML SIAL445878-500ML
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Fórmula: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Número MDL : MFCD00147972
Número CAS: 24991-55-7