Print…
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
445894-250G 445894-50G
SIAL445894-250GEA 307 EUR
SIAL445894-250G SIAL445894-50G
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Fórmula: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Número MDL : MFCD00147972
Número CAS: 24991-55-7