3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
50.3
EUR
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Fórmula:
C₈H₈BrFO Ponto de Fusão: 44…46 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00671768 Número CAS: 331-61-3 UN: 3261 ADR: 8,II |