3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
103
EUR
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Fórmula:
C₈H₇BrF₂O Ponto de Fusão: 39…42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115916 Número CAS: 706786-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |