2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methoxybenzene
H26136.03
H26136.MD
H26136.03EA
126
EUR
H26136.03
H26136.MD
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 500912-17-4
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5570
Melting Point: 18-21°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD08688579
Fórmula:
C₈H₈BrFO Peso Molecular: 219.05 g/mol Ponto de Fusão: 18…21 °C |
Número MDL :
MFCD08688579 Número CAS: 500912-17-4 UN: 3265 ADR: 8 II |