Print…
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS)
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: CHAPS
DG049 DG096
DG049EA 132 EUR
DG049 DG096
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS)
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Ponto de Fusão: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081083
Número CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052