Print…
Incubadoras microbiológicas, com ou sem convecção forçada, séries BD e BF
Fornecedor: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 5501 EUR
390-6034 390-6146 390-0009
Incubadoras microbiológicas, com ou sem convecção forçada, séries BD e BF
Incubadoras Incubadoras Standard
Estão disponíveis duas versões destas incubadoras com câmara de pré-aquecimento APT.line™ de controlo electrónico, dependendo da aplicação: a série BD com convecção natural para todas as aplicações padrão e a série BF com convecção forçada para aplicações com uma grande densidade de amostras.
  • A desinfecção a 100 °C e a facilidade de utilização proporcionam uma segurança adicional
  • Controlador DS com temporizador integrado de 0 a 99 horas (série BD), controlador MS com diversas funções de temporização, como "DESLIGAR retardado" e "LIGAR retardado" (série BF)
  • Grande exactidão térmica e rapidez de recuperação da temperatura após abertura da porta (série BF)
  • Velocidade da ventoinha regulável (série BF)
A vantagem da série BF com convecção forçada reside na distribuição extremamente precisa da temperatura no interior da incubadora, mesmo com uma grande densidade de amostras, e num tempo de recuperação da temperatura bastante rápido após abertura da porta. As incubadoras APT.line™ fornecem uma exactidão superior da temperatura e cumprem todos os requisitos de qualidade relativamente a condições de incubação reprodutíveis e uniformes. A vasta gama de temperaturas e o equipamento de elevado desempenho fazem com que as séries BD e BF possam ser utilizadas para todos os trabalhos de incubação, em investigação, produção e garantia da qualidade. As unidades até 115 litros podem ser empilhadas para economizar espaço. As incubadoras são fáceis de limpar, permitem a limpeza total de resíduos de toda a câmara interior e da porta interior de vidro.
Todos os modelos têm um dispositivo de segurança de temperatura ajustável independente da Classe 3.1 com um alarme visual, que guarda as amostras, a incubadora e a ventilação ajustável através de um tubo de exaustão traseiro, com um diâmetro de 50 mm com aleta de ventilação e aleta de ventilação frontal. Ambas as séries BD e BF apresentam uma interface RS422 para software de comunicação (software opcional). Na série BF, a interface pode ser comutada para saída de impressora através do conversor de interface opcional RS232/RS422.
Fornecimento: Fornecida com duas prateleiras cromadas e certificado de teste Binder. Calibrações e validações possíveis. Para obter detalhes, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.