Print…
Incubadoras pequenas, B28
Fornecedor: Binder
9010-0002
390-6032EA 1326 EUR
390-6032
Incubadoras pequenas, B28
Incubadoras Incubadoras Compactas de Bancada
Dispositivo compacto, com controlo hidráulico e mecânico, para condições de incubação precisas e fiáveis. Gama de temperatura óptima nos 37 °C. Esta unidade apresenta uma caixa de chapa de aço galvanizado, pintura electrostática a pó, para máxima protecção anticorrosão e um termóstato hidráulico-mecânico com termómetro com mostrador analógico.
  • Disponível com ou sem regulador de segurança de temperatura TC de classe 1 - caso todos os outros controladores falhem, o limitador mecânico de temperatura de classe 1 pára o aquecimento a ~ 10 °C acima da temperatura máxima da incubadora, guardando a incubadora
  • Robustas e economizadoras de espaço
  • Porta interior de vidro
Fornecimento: Fornecidas com duas prateleiras cromadas.