Print…
Areia, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Fornecedor: GERBER FUNKE
Sinônimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460 5461 5462 5464
GERB5460EA 16.2 EUR
GERB5460 GERB5461 GERB5462 GERB5464
Areia, Crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Areia
Crystalline, calcined quality.
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de Fusão: 1700
Densidade: 2.6
Número MDL : MFCD02100519
Número CAS: 7631-86-9