Print…
Cloridrato de tetraciclina pode ser usado como padrão secundário
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
233105000 233100025
ACRO233105000EA 72.3 EUR
ACRO233105000 ACRO233100025
Cloridrato de tetraciclina pode ser usado como padrão secundário
Tetracycline hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Peso Molecular: 480.9 g/mol
Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00078142
Número CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)