Print…
Tetracycline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T3258-5G T3258-100G T3258-25G
SIALT3258-5GEA 44 EUR
SIALT3258-5G SIALT3258-100G SIALT3258-25G
Tetracycline, Sigma-Aldrich®
Tetracycline
Fórmula: C₂₂H₂₄N₂O₈
Número MDL : MFCD00151232
Número CAS: 60-54-8
EINECS: 200-481-9