Tetracycline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
87128-100G
87128-25G
SIAL87128-100GEA
393
EUR
SIAL87128-100G
SIAL87128-25G
Tetracycline, Sigma-Aldrich®
Tetracycline
Fórmula:
C₂₂H₂₄N₂O₈ |
Número MDL :
MFCD00151232 Número CAS: 60-54-8 EINECS: 200-481-9 |