Print…
Chlortetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C4881-100G C4881-25G C4881-5G
SIALC4881-100GEA 643 EUR
SIALC4881-100G SIALC4881-25G SIALC4881-5G
Chlortetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Chlortetracycline hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26142699
Número CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7