tert-Butyl isocyanide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7188-38-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3755
Odour: Stench
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1903156
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000002
Fórmula:
C₅H₉N Ponto de ebulição: 90…92 °C Densidade: 0,735 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) |
Número MDL :
MFCD00000002 Número CAS: 7188-38-7 EINECS: 230-553-5 UN: 1992 ADR: 3,II |