Print…
tert-Butyl isocyanide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: t-Butylisocyanide
403600010 403600050
ACRO403600010EA 41.7 EUR
ACRO403600010 ACRO403600050
tert-Butyl isocyanide 97%
tert-Butyl isocyanide
Fórmula: C₅H₉N
Ponto de ebulição: 91 °C
Densidade: 0,73 g/cm³
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000002
Número CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %