Print…
Sulfato de kanamicina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
60615-25G 60615-5G
SIAL60615-25GEA 792 EUR
SIAL60615-25G SIAL60615-5G
Sulfato de kanamicina, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Fórmula: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070253
Número CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9