Print…
Higromicina B (de Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H7772-100MG H7772-1G H7772-250MG H7772-50MG
SIALH7772-100MGEA 83.7 EUR
SIALH7772-100MG SIALH7772-1G SIALH7772-250MG SIALH7772-50MG
Higromicina B (de Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Hygromycin B
Fórmula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06795479
Número CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I