Print…
Higromicina B (de Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H3274-100MG H3274-1G H3274-250MG H3274-50MG H3274-5X100MG
SIALH3274-100MGEA 202 EUR
SIALH3274-100MG SIALH3274-1G SIALH3274-250MG SIALH3274-50MG SIALH3274-5X100MG
Higromicina B (de Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Hygromycin B
Fórmula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06795479
Número CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I