Print…
Ampicilina sal de sódio
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 129 EUR
A6352.0025 A6352.0250
Ampicilina sal de sódio
Ampicillin sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064313
Número CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1