Print…
Ampicilina sal de sódio 91.0-102.0%, BioChemica®
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 38.2 EUR
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicilina sal de sódio 91.0-102.0%, BioChemica®
Ampicillin sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Ponto de Fusão: 212…215 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064313
Número CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Encomendar
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %