Print…
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B25625.06 B25625.14
B25625.06EA 120 EUR
B25625.06 B25625.14
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 98% CAS No.: 52287-51-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 6223 MDL No.: MFCD00040750
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 259…260 °C
Densidade: 1,598
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040750
Número CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2