Print…
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
L01421.06 L01421.14 L01421.22
L01421.06EA 33.7 EUR
L01421.06 L01421.14 L01421.22
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
6-Amino-1,4-benzodioxane
Purity: 99% CAS No.: 22013-33-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5990 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 116-118°/3mm Beilstein Reference: 6447 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006824
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 116…118 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Densidade: 1,231
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006824
Número CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III