Print…
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
185780500 185780050 185782500
ACRO185780500EA 145 EUR
ACRO185780500 ACRO185780050 ACRO185782500
6-Amino-1,4-benzodioxane 99%
6-Amino-1,4-benzodioxane
Fórmula: C₈H₉NO₂
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006824
Número CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to dark brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %