Print…
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0198-250GEA 957 EUR
0198-250G 0198-50G 0198-2.5KG
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Grau ultra puro
Dextran sulphate sodium salt
Usado para detecção de DNA e RNA em procedimentos de hibridização em ácidos nucléicos. Ele efetivamente exclui a sonda da solução, acelerando a taxa de hibridização.
Fórmula: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081551
Número CAS: 9011-18-1
Encomendar
DNase none detected
Heavy Metals = 0.005 %
Iron = 0.001 %
Loss on Drying = 10 %
Protease none
Purity 98 %