Print…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fornecedor: Cayman Chemical
70052-1 70052-5
CAYM70052-1EA 48.7 EUR
CAYM70052-1 CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00004068
Número CAS: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III