Fenol/Clorofórmio/Álcool isoamílico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Grau de Biotecnologia 1 Phase
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
K169-100MLEA
172
EUR
K169-100ML
K169-400ML
Fenol/Clorofórmio/Álcool isoamílico (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Grau de Biotecnologia 1 Phase
Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Solução monofásica que dispensa uso de solução tampão purificada, antes da utilização. Pré-misturado com álcool isoamílico (25:24:1). Solução pronta para uso.
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00133763 Número CAS: 136112-00-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Conductivity (50%, Water)@25 °C | 250 uS - 330 uS |
pH (50 %, Water)@25 °C | 8.05 - 8.35 |