Print…
Fenol 99% 99 Biotechnology, buffered
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
0945-100MLEA 83.5 EUR
0945-100ML 0945-400ML
Fenol 99% 99 Biotechnology, buffered
Fenol
Embalado em pH 6.6. Esta mistura é fornecida com um tampão suplementar alcalino que permite ao pesquisador aumentar o pH para 7,9 em purificação de DNA.
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Abs.@ 330nm = 0.2
Abs.@ 405nm = 0.1
Abs.@ 510nm = 0.1
pH (Buffer) @25 °C 7.7 - 8.1
Purity = 99 %