Print…
VWR®, Agarose I™
Fornecedor: VWR Chemicals
0710-100GEA 338 EUR
0710-100G 0710-25G 0710-500G K857-100TABS 0710-250G
VWR®, Agarose I™
Electroforese, Gel Agarose e Acrilamida
Agarose I™ é um padrão no ponto de fusão e gelificação da agarose, indicada para rotina analítica e preparativa de ácidos nucléicos em aplicações (250 bp-22 kb).
  • Agarose de alta pureza para todos objetivos
  • Excepcional resolução de banda e clareza
  • Livre de Protease e Nuclease
Agarose I™ tem um baixo EEO para corridas eletroforéticas curtas sem comprometer resolução. Agarose I™ é excelente para técnicas e manipulação de blotting.