Print…
Conchas farmacêuticas
Fornecedor: BOCHEM
8838 8837 8836 8835
231-0502EA 71.9 EUR
231-0502 231-0499 231-0498 231-0497
Conchas farmacêuticas
Conchas
Aço inoxidável. Estas conchas são ideais para retirar amostras nas indústrias farmacêutica e alimentar.
  • Com argola para pendurar
  • Pega fixa sem costuras