Print…
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Fornecedor: VWR
VWR®
K180-250ULEA 130 EUR
K180-250UL
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Electroforese, Reagentes Marcadores de Peso Molecular
Com 13 fragmentos entre 100 e 3000 pb para fácil identificação das bandas.
Also available pre-mixed with loading dye.