Print…
Suportes para tubos de ensaio, Origami TubeRack
Fornecedor: TENAK
TE50510 TE50530 TE50550
211-0387EA 42.4 EUR
211-0387 211-0388 211-0389
Suportes para tubos de ensaio, Origami TubeRack
Suportes/Racks Tube Racks
PP
  • Ajustável em altura, o que o torna muito flexível para uma ampla gama de tubos
  • Retícula alfanumérica para facilitar a localização das amostras
  • Podem ser utilizados para armazenar amostras de -45 °C a 60 °C
Um design inovador que é fornecido em embalagem plana para reduzir o espaço de armazenamento. Fácil de montar.