Print…
Lâminas com cavidade
Fornecedor: MARIENFELD
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 21.1 EUR
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Lâminas com cavidade
Lâminas e lamelas Cavity Slides
Lâminas com cavidade em vidro soda-lime de classe hidrolítica 3.
Cuidadosamente esmeriladas e polidas para aplicações de diagnóstico in vitro (IVD).
Certificações: IVD 98/79/EC