Print…
VWR® UltraPure, Tris-glycine buffers, 10X concentrate
Fornecedor: VWR Chemicals
0307-4LEA 265 EUR
0307-4L 0307-1L 0307-5L
VWR® UltraPure, Tris-glycine buffers, 10X concentrate
Tampões Electroforese, Tampões Tampões de corrida
Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
  • Concentrated solutions with a choice of packaging options.
Uma solução de trabalho 1X contém 0.025 M de Tris base e 0.192 M de Glicina.