Print…
S-Methylisothiouronium sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M84445-100G M84445-500G
SIALM84445-100GEA 39.3 EUR
SIALM84445-100G SIALM84445-500G
S-Methylisothiouronium sulphate, Sigma-Aldrich®
S-Methylisothiouronium sulphate
Fórmula: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Número MDL : MFCD00013055
Número CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7